Learn More
Fisherbrand™ Filtermembranen aus PTFE
Die Fisherbrand™ PTFE-Membran ist ein hydrophober Filter aus Polytetra-Fluorethylen, laminiert mit einer PP-Schicht.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11705285
  • 133.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hydrophober Filter aus Polytetra-Fluorethylen, mit PP-Schicht laminiert
  • Chemikalienbeständig (pH 1–14 ), auch für Lösungsmittel und Säuren
  • Aufgrund ihrer hydrophoben Eigenschaften müssen sie vor der Filtration wässriger Lösungen mit Ethanol oder Methanol benetzt werden
Spezifikation
Spezifikation
0.08 bis 0.13 MPa
Mikrofiltrierung
0,45 μm
Sterilisieren der Filtration von Gasproben, Klärung und Filtration von reinen Lösungsmitteln, Aerosolproben, Filtration von starken Säuren und chemisch aggressiven Lösungen, Belüftungsapplikationen (Krankenhausklimaanlage, Tankfermentation in Mikroelektronik)
100/Packung
Flache Scheibe
47 mm
Weiß
PTFE
0.3 ml/min
Hydrophob
0,16 mm