Learn More
Fisherbrand™ Filtermembranen aus PTFE
Die Fisherbrand™ PTFE-Membran ist ein hydrophober Filter aus Polytetra-Fluorethylen, laminiert mit einer PP-Schicht.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11715285
  • 44.95 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hydrophober Filter aus Polytetra-Fluorethylen, mit PP-Schicht laminiert
  • Chemikalienbeständig (pH 1–14 ), auch für Lösungsmittel und Säuren
  • Aufgrund ihrer hydrophoben Eigenschaften müssen sie vor der Filtration wässriger Lösungen mit Ethanol oder Methanol benetzt werden
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
5 μm
Sterilisieren der Filtration von Gasproben, Klärung und Filtration von reinen Lösungsmitteln, Aerosolproben, Filtration von starken Säuren und chemisch aggressiven Lösungen, Belüftungsapplikationen (Krankenhausklimaanlage, Tankfermentation in Mikroelektronik)
100/Packung
Flache Scheibe
25 mm
PTFE
Nicht steril
Hydrophob
0,16 mm