Learn More
Fisherbrand™ Filtermembranen aus PTFE
Die Fisherbrand™ PTFE-Membran ist ein hydrophober Filter aus Polytetra-Fluorethylen, laminiert mit einer PP-Schicht.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hydrophober Filter aus Polytetra-Fluorethylen, mit PP-Schicht laminiert
- Chemikalienbeständig (pH 1–14 ), auch für Lösungsmittel und Säuren
- Aufgrund ihrer hydrophoben Eigenschaften müssen sie vor der Filtration wässriger Lösungen mit Ethanol oder Methanol benetzt werden
Spezifikation
Weiß | |
5 μm | |
Sterilisieren der Filtration von Gasproben, Klärung und Filtration von reinen Lösungsmitteln, Aerosolproben, Filtration von starken Säuren und chemisch aggressiven Lösungen, Belüftungsapplikationen (Krankenhausklimaanlage, Tankfermentation in Mikroelektronik) | |
100/Packung | |
Flache Scheibe | |
47 mm |
PTFE | |
Nicht steril | |
Hydrophob | |
0,16 mm | |
Ja |