Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Filtermembranen
Product Code. 11785275 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
5 μm
Durchmesser (metrisch):
25 mm
47 mm
Unit Size:
100 Stück
Product Code. Porengröße Durchmesser (metrisch) unitSize
11785275 0,2 μm 47 mm 100 Stück
11705285 0,45 μm 47 mm 100 Stück
11725285 5 μm 47 mm 100 Stück
11715285 5 μm 25 mm 100 Stück
4 missing translation for 'options'
Product Code. 11785275
Only null left
Add to basket
Add to basket
Die Fisherbrand™ PTFE-Membran ist ein hydrophober Filter aus Polytetra-Fluorethylen, laminiert mit einer PP-Schicht.
  • Hydrophober Filter aus Polytetra-Fluorethylen, mit PP-Schicht laminiert
  • Chemikalienbeständig (pH 1–14 ), auch für Lösungsmittel und Säuren
  • Aufgrund ihrer hydrophoben Eigenschaften muss sie vor der Filtration wässriger Lösungen mit Ethanol oder Methanol benetzt werden
Specifications
Bubble Point 0,13 bis 0,14 Mpa
Farbe Weiß
Filtertyp Mikrofiltrierung
Material PTFE
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Unsteril
Flussrate 0.2 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterilisieren der Filtration von Gasproben, Klärung und Filtration von reinen Lösungsmitteln, Aerosolproben, Filtration von starken Säuren und chemisch aggressiven Lösungen, Belüftungsapplikationen (Krankenhausklimaanlage, Tankfermentation in Mikroelektronik)
Gasflussrate 300 bis 500 m3/m2/24 h
Hydrophobizität Hydrophob
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 0,16 mm
Typ Flache Scheibe
Benetzbarkeit Ja
Durchmesser (metrisch) 47 mm