Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ PTFE-Magnetrührstab-Kit
Lieferung in einer praktischen Aufbewahrungsbox und sofortige Verfügbarkeit von PTFE-gekapselten Alnico-Magneten.
Marke:  Bel-Art™ F37160-0000
43.76 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04770kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11725064
  • 47.55 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
  • Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
  • Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
  • Autoklaviersicher
Bestellinformation
DimensionsLxW
Spezifikation
Spezifikation
25,4 x 8 mm, 38,1 x 8 mm, 50,8 x 8 mm (jeweils zwei)
Je 1
Röhrchen, Mikro-Teströhrchen, Zentrifugenröhrchen
ISO 9001:2015
Weiß
Alnico-Magnet, PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Ja
Achteckig