Learn More
Bohlender™ PTFE-Mehrfachverteilerkappen
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 32 Halsöffnungen: 2x GL 14
GL 32 Halsöffnungen: 3x GL 14
GL 45 Halsöffnungen: 2x GL 14
GL 45 Halsöffnungen: 3x GL 14
GL 45 Halsöffnungen: 3x GL 18
Beschreibung
- Schwarze Schraubkappe aus PPS für GL-Gewinde
- PTFE-Gehäuse
Spezifikation
Verschlussmaterial | PPS |
Zur Verwendung mit (Geräte) | GL 45 Gewinde |
Produkttyp | Schraubverschluss |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 3 x 14 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abziehen von oder Befüllen mit aggressiven oder reinen Flüssigkeiten, einlegen von Schläuchen mit max. 8 mm A.d., Röhrchen und Sonden in Gefäße |
Enthält | 3 x 4 mm Absperrhahn |
Material | PTFE |
Max. Temperatur (metrisch) | +110 °C |
Menge | 1/Packung |
Temperaturbereich (metrisch) | –20 bis 110 °C |