Learn More
O-Ring aus PTFE für SciLabware Kugelschliffe
Mit schmiermittelfreier Kugelverbindung Der O-Ring aus Rotulex™ PTFE für Kugelgelenke ist sehr widerstandsfähig gegen chemische Korrosion. Kann bei Temperaturen bis 200 °C verwendet werden. Der PTFE-beschichtete O-Ring passt in eine Buchse, die zusammen mit einem federbelasteten Metallclip gehalten werden kann.
Marke: SVL RO19
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- „Schmiermittelfreie“ sphärische Verbindung
- PTFE-Transportweg ist äußerst beständig gegen chemische Korrosion
- Bis zu Temperaturen von 200 °C verwendbar
- PTFE-beschichteter O-Ring passend für das weibliche Tassenverbindungsstück
- Verbindung kann mit federgelagerten Klemme gesichert werden
Spezifikation
9 mm | |
PTFE | |
RM:RF19-Glasverbindung |
Je 1 | |
12 mm (Schaft) 19 mm (Kugelförmig) |