Learn More
PTFE-Platte, 3.18 mm (0.125 in.) dick, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
300 x 300 mm
Verpackung:
in Schrumpffolie verpackt
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | PTFE sheet |
CAS | 9002-84-0 |
Verpackung | in Schrumpffolie verpackt |
Summenformel | (C2F4)n |
MDL-Nummer | MFCD00084455 |
Menge | 300 x 300 mm |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
SMILES | FC(F)(-*)C(F)(F)-* |
Molekulargewicht (g/mol) | NaN |