Learn More
Wheaton™ Septen aus PTFE/Silikon
Artikelnummer. 12373770 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Packungsgröße:
100 Stück
120 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
12373770 8 mm 120 Stück
10033843 20 mm 100 Stück
10151372 18 mm 100 Stück
10210042 15 mm 100 Stück
11724239 13 mm 100 Stück
5 options
Artikelnummer. 12373770
Marke: Wheaton™ W240581A
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE/Silikon
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material PTFE, Silikon
Menge 120/Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Septen