Learn More
Fisherbrand™ PTFE Thermoelement-Sonden Typ K, 8 mm Durchmesser
Fisherbrand™ PTFE Thermoelement-Sonden Typ K kombinieren die hervorragenden Eigenschaften von PTFE mit der Zuverlässigkeit von Thermoelementthermometern. Alle Komponenten sind vollständig in reinem PTFE verkapselt. Der Edelstahlkern sorgt für Steifigkeit, lässt sich aber biegen.
73.35 € - 125.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Fisherbrand™ PTFE-Sonde mit Thermoelement Typ K |
---|---|
Material | PTFE |
Menge | 1 |
Arten von Sensoren | Thermoelement vom Typ K |
Reaktionszeit | 50 %, 6 bis 14 s |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16246141
|
Fisherbrand™
|
200 x 8 mm | 1 m (Kabel) |
73.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16256141
|
Fisherbrand™
|
200 x 8 mm | 2 m (Kabel) |
83.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16266141
|
Fisherbrand™
|
200 x 8 mm | 3 m (Kabel) |
94.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16276141
|
Fisherbrand™
|
200 x 8 mm | 4 m (Kabel) |
105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16286141
|
Fisherbrand™
|
200 x 8 mm | 5 m (Kabel) |
115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16296141
|
Fisherbrand™
|
300 x 8 mm | 2 m (Kabel) |
88.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16206151
|
Fisherbrand™
|
300 x 8 mm | 3 m (Kabel) |
98.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16216151
|
Fisherbrand™
|
300 x 8 mm | 4 m (Kabel) |
110.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16226151
|
Fisherbrand™
|
300 x 8 mm | 5 m (Kabel) |
120.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16286151
|
Fisherbrand™
|
400 x 8 mm | 2 m (Kabel) |
93.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16296151
|
Fisherbrand™
|
400 x 8 mm | 3 m (Kabel) |
105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16206161
|
Fisherbrand™
|
400 x 8 mm | 4 m (Kabel) |
115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16216161
|
Fisherbrand™
|
400 x 8 mm | 5 m (Kabel) |
125.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Sensor - Thermoelement Typ K
- Kabel - PFA-Isolierung mit weißer PFA-Ummantelung
- Internationale Farben: Abdeckung: Grün, +ve Grün, -ve Weiß
- Kabel mit dem Gehäuse verbunden
- Ansprechzeit - 50 %,6 - 14 Sekunden.
- Wird mit Mini-Stecker geliefert
- Inert und nicht kontaminierend
- Druckbeständig
- Temperaturbereich von -180 bis +280 °C
Spezifikation
Fisherbrand™ PTFE-Sonde mit Thermoelement Typ K | |
1 | |
50 %, 6 bis 14 s |
PTFE | |
Thermoelement vom Typ K | |
-180°bis +280 °C |