Learn More
Fisherbrand™ PTFE Thermoelement-Sonden Typ K, 9 mm Durchmesser
Fisherbrand™ PTFE Thermoelement-Sonden Typ K kombinieren die hervorragenden Eigenschaften von PTFE mit der Zuverlässigkeit von Thermoelementthermometern. Alle Komponenten sind vollständig in reinem PTFE verkapselt. Der Edelstahlkern sorgt für Steifigkeit, lässt sich aber biegen.
106.00 € - 172.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Fisherbrand™ PTFE-Sonde mit Thermoelement Typ K |
---|---|
Material | PTFE |
Menge | 1 |
Arten von Sensoren | Thermoelement vom Typ K |
Reaktionszeit | 50 %, 6 bis 14 s |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16226161
|
Fisherbrand™
|
500 x 9 mm | 2 m (Kabel) |
106.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16236161
|
Fisherbrand™
|
500 x 9 mm | 3 m (Kabel) |
116.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16246161
|
Fisherbrand™
|
500 x 9 mm | 4 m (Kabel) |
127.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16256161
|
Fisherbrand™
|
500 x 9 mm | 5 m (Kabel) |
137.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16266161
|
Fisherbrand™
|
600 x 9 mm | 2 m (Kabel) |
115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16276161
|
Fisherbrand™
|
600 x 9 mm | 3 m (Kabel) |
126.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16286161
|
Fisherbrand™
|
600 x 9 mm | 4 m (Kabel) |
136.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16296161
|
Fisherbrand™
|
600 x 9 mm | 5 m (Kabel) |
147.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16206171
|
Fisherbrand™
|
700 x 9 mm | 2 m (Kabel) |
132.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16216171
|
Fisherbrand™
|
700 x 9 mm | 3 m (Kabel) |
142.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16226171
|
Fisherbrand™
|
700 x 9 mm | 4 m (Kabel) |
153.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16236171
|
Fisherbrand™
|
700 x 9 mm | 5 m (Kabel) |
163.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16246171
|
Fisherbrand™
|
900 x 9 mm | 1 m (Kabel) |
131.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16256171
|
Fisherbrand™
|
900 x 9 mm | 2 m (Kabel) |
141.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16266171
|
Fisherbrand™
|
900 x 9 mm | 3 m (Kabel) |
152.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16276171
|
Fisherbrand™
|
900 x 9 mm | 4 m (Kabel) |
162.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16286171
|
Fisherbrand™
|
900 x 9 mm | 5 m (Kabel) |
172.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Sensor - Thermoelement Typ K
- Kabel - PFA-Isolierung mit weißer PFA-Ummantelung
- Internationale Farben: Abdeckung: Grün, +ve Grün, -ve Weiß
- Kabel mit dem Gehäuse verbunden
- Ansprechzeit - 50 %,6 - 14 Sekunden.
- Wird mit Mini-Stecker geliefert
- Inert und nicht kontaminierend
- Druckbeständig
- Temperaturbereich von -180 bis +280 °C
Spezifikation
Fisherbrand™ PTFE-Sonde mit Thermoelement Typ K | |
1 | |
50 %, 6 bis 14 s |
PTFE | |
Thermoelement vom Typ K | |
-180°bis +280 °C |