Learn More
Hirschmann™ PTFE-Gewindeadapter
Gewindeadapter aus PTFE für den Einsatz mit ceramus™ -classic.
82.55 € - 84.95 €
Spezifikation
Produkttyp | Gewindeadapter |
---|---|
Material | PTFE |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Ceramus™ Classic und EM-Spender |
Menge | Je 1 |
Durchmesser (metrisch) Hals | 32 mm |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10054130
|
Hirschmann™
9313607 |
40 mm |
82.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10044310
|
Hirschmann™
9313606 |
45 mm |
84.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für den Anschluss an die meisten herkömmlichen Flaschen
Spezifikation
Gewindeadapter | |
Ceramus™ Classic und EM-Spender | |
32 mm |
PTFE | |
Je 1 |