Learn More
Wheaton™ Stößel mit Spitze aus PTFE/Schaft aus Edelstahl
Artikelnummer. 10046661 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Gehäuse 2mL
Gehäuse 5mL
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10046661 Gehäuse 2mL 2 Stück
10210762 Gehäuse 5mL 2 Stück
2 options
Artikelnummer. 10046661
Marke: Wheaton™ 358026
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Autoklavierbar Ja
Außendurchmesser (metrisch) 6,35mm
Kapazität (metrisch) Gehäuse 2mL
Material Edelstahlwelle/PTFE-Spitze
Produkttyp Stößel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird mit motorgetriebener Homogenisierung verwendet
Zur Verwendung mit (Geräte) Für die Verwendung mit der Potter-Elvehjem 2 ml-Gewebemühle
Stößelmaterial Edelstahlwelle/PTFE-Spitze