Learn More
Cowie Technology™ Turborührstabentferner aus PTFE mit Kern aus Seltenerdmetall
Die Cowie Technology™ PTFE-Turbo-Rührstabgreifer mit einem Kern aus seltenen Erden eignen sich zum Entfernen von Rührmagneten aus allen Arten von Gefäßen.
Marke: Cowie Technology™ 004.250.RE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04700kg
Beschreibung
- Die Verwendung von Seltenerdmagneten erhöht die magnetische Feldstärke
- Hergestellt aus nichtrecycelten PTFE-Materialien mit Zulassungen der FDA- und USP-Klasse VI
- Chemisch inert
- Nicht kontaminierend
- Verwendbar bis 280 °C
Bestellinformation
DimensionsLxW
Spezifikation
10 mm | |
250 x 10 mm | |
Auffänger | |
Je 1 | |
PTFE-Rührstäbe |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Samarium-Kobalt | |
10 mm | |
Weiß | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
250 mm |