Learn More
Thermo Scientific Chemicals PTP1B Inhibitor
Artikelnummer. 15416439
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416439 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15416439 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64512.#0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • PTP1B-Inhibitor blockiert die Aktivität der Protein Tyrosin Phosphatase1B, die ein Schlüsselfaktor für die negative Regulation der Insulin- und Leptin-Signalwege ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) PTP1B-Inhibitor blockiert die Aktivität der ProteinTyrosin-Phosphatase 1B, die ein Schlüsselfaktor für die negative Regulation des Insulin- und Leptin Signalwegs ist
CAS 765317-72-4
Summenformel C26H19Br2N3O7S3
Formelmasse 741,45g/mol
Synonym 3-(3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoyl)-2-ethyl-N-[4-(2-thiazolylsulfamoyl)phenyl]benzofuran-6-sulfonamid
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeit Löslich in Ethanol und DMSO.
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest