missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Pulchinenoside C

Artikelnummer. 16418898
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16418898 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16418898 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0205
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Pulchinenoside C (Anemoside B4) is Pulsatilla koreana Nakai that have many numerous biological effects in vitro, including enhancing hypoglycemic, anti-tumor, neuroprotective and anti-angiogenic activity.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekulargewicht 1221.38 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 129741-57-7
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.0%
Löslichkeit DMSO : 125 mg/mL (102.34 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Anemoside B4
Menge 10 mg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.