Learn More
Pulegon, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10065193 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10065193 500 g Glasflasche 500 Gramm
10453551 100 g Glasflasche -
2 options
Artikelnummer. 10065193
Marke: Thermo Scientific Acros 418505000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Pulegon (CAS-Nr. 89-82-7) ist eine Verbindung, die sich in den Ölen bestimmter Pflanzenarten wie Pfefferminze, Katzenminze und Pennyroyal findet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Pulegon ist ein p-Menthan-Monoterpenoid und bekanntes Karzinogen.
• Pulegon hat bei bestimmten Konzentrationen einen minzigen Geruch und Geschmack.
Anwendungen
• Pulegon kann als natürliches Insektizid nützlich sein.
• Geeignet für Zellkulturen und In-vivo-Forschung zu Toxizität, zellulärem Redoxzustand und Genmutation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-82-7
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
MDL-Nummer MFCD00063000
InChI-Schlüssel NZGWDASTMWDZIW-QMMMGPOBSA-N
Synonym --pulegone, s---pulegone, pulegone,-, unii-hl7z89m60h, cyclohexanone, 5-methyl-2-1-methylethylidene-, s, s-p-menth-4 8-en-3-one, s-2-isopropylidene-5-methylcyclohexanone, 5s-5-methyl-2-propan-2-ylidenecyclohexan-1-one
PubChem CID 638012
ChEBI CHEBI:81226
IUPAC-Name (5S)-5-Methyl-2-propan-2-ylidencyclohexan-1-on
SMILES CC1CCC(=C(C)C)C(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pulegone
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9310g/mL
Siedepunkt 97°C (12.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4850 to 1.488
Menge 500 g
Beilstein 07, 81
Merck Index 15, 8046
Relative Dichte 0.931
Spezifischer Drehzustand +21° (20°C neat)
Spezifische Drehung + 21
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,diethyl ether
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 92%
Güte Praktische
Physikalische Form Flüssigkeit