Learn More
Invitrogen™ PUMA alpha Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB1935), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
195.00 € - 468.00 €
Spezifikation
| Antigen | PUMA alpha |
|---|---|
| Klon | 23GB1935 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30088016
![]() |
Invitrogen™
MA552466 |
100 μL |
468.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30089676
|
Invitrogen™
MA552467 |
20 μL |
195.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
PUMA alpha Recombinant Monoclonal antibody specifically detects PUMA alpha in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotSpezifikation
| PUMA alpha | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q80ZG6, Q99ML1, Q9BXH1 | |
| 170770, 27113, 317673 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB1935 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| BBC3; BCL2 binding component 3; Bcl-2 binding component 3; bcl-2-binding component 3; Bcl-2-binding component 3, isoforms 1/2; Bcl-2-binding component 3, isoforms 3/4; BH3-only; FLJ42994; JFY1; JFY-1; p53 up-regulated modulator of apoptosis; PUMA; PUMA/JFY1 | |
| A synthesized peptide derived from human PUMA (150-193AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| BBC3 |