Learn More
Pumaprazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487708
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16487708 10 mg 10 Milligramm
16411789 1 mg 1 Milligramm
16400178 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16487708 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19223
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pumaprazole is a reversible proton pump antagonist.
Pumaprazole is a reversible proton pump antagonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pumaprazole
CAS 158364-59-1
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H22N4O2
Menge 10 mg
Synonym BY-841
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (295.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=CC=CC(C)=C1CNC2=CC=CN3C2=NC(C)=C3C
Molekulargewicht (g/mol) 338.4
Formelmasse 338.4
Reinheit (%) 99.9%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation