Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennungen |
| Höhe (metrisch) | 680 mm |
| Länge (metrisch) | 570 mm |
| Material | Edelstahl |
| Max. Druck | 50 bar (725 psi) |
| Typ | Flash/UV/ELSD |
| Spannung | 100/240 V |
| Breite (metrisch) | 365 mm |
| Partikelgröße | 40 bis 63 μm |
| Frequenz | 50/60 Hz |