Learn More
BUCHI Reines Chromatographiesystem
Artikelnummer. 18568034 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Flash/Prep HPLC/UV-Vis/ELSD
Flash/UV/ELSD
Max. Druck:
300 bar (4.350 psi)
50 bar (725 psi)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Max. Druck Packungsgröße
18568034 Flash/Prep HPLC/UV-Vis/ELSD 300 bar (4.350 psi) 1 Stück
17829842 Flash/UV/ELSD 50 bar (725 psi) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18568034 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11C85000
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extrem kompakt und kann auch außerhalb des Abzugs verwendet werden. Wählen Sie zwischen Flash-Systemen oder einer Kombination aus Flash- und präparativer HPLC, die für die Reinigung komplexer Gemische im kleinen bis großen Maßstab geeignet ist. Die UV-Detektion ist Standard; alternativ kann die ELS-Detektion hinzugefügt werden, um alle Verbindungen zu erfassen.
  • Reiner Weltraum. Absolute Sicherheit. Pure Einfachheit.
  • Kompakte Onboard-Lösungsmittelplattform
  • Kassetten-/Säulenhalter an der Vorderseite des Systems
  • Geringster Probenverlust für ELSD (30 µL/min)
  • Geschlossener Fraktionssammler
  • Leck- und Drucksensoren für mehr Sicherheit
  • Fernsteuerung per PC, Tablet oder Smartphone möglich
  • Alle wichtigen Teile sind für die Reinigung leicht zugänglich.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennungen
    Höhe (metrisch) 680 mm
    Länge (metrisch) 570 mm
    Material Edelstahl
    Max. Druck 300 bar (4.350 psi)
    Typ Flash/Prep HPLC/UV-Vis/ELSD
    Spannung 100/240 V
    Breite (metrisch) 365 mm
    Partikelgröße 5 bis 20 μM
    Frequenz 50/60 Hz