Learn More
BUCHI Reines essentielles Chromatographiesystem
Artikelnummer. 18087401 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Bauweise:
Mit Detektor
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bauweise Packungsgröße
18087401 Mit Detektor 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18087401 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11C90010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Pure Essential Chromatography-System konzentriert sich auf das Wesentliche für jede grundlegende Flash-Anwendung. Das Design des Instruments, seine Modularität und Benutzerfreundlichkeit machen es Ihnen leicht, die ersten Schritte in die Automatisierung zu machen und von erhöhter Geschwindigkeit und unendlichen Möglichkeiten zu profitieren.
Führen Sie einfache Trennungen durch
Viele Blitztrennungen erfordern nur eine grundlegende Einrichtung. Mindestens eine Pumpe für einen gleichmäßigen Lösungsmittel- und Probefluss sowie optional ein UV-Detektor und Fraktionssammler:
  • Das Pure Essential Chromatography-System profitiert von einem grundlegenden Design und Aufbau
  • Der geringe Platzbedarf des Instruments ermöglicht eine Platzierung auch in überfüllten Laboren, und seine Robustheit macht es äußerst zuverlässig
  • Einfach, aber leistungsstark und sicher dank einer 50-bar (725 psi) Pumpe, Drucksensoren und Reglern
Eine modulare und skalierbare Lösung, die mit Ihren Bedürfnissen wächst
  • Jeder Anfang ist klein. BUCHI Unterstützt Sie in jedem Schritt Ihrer Forschungsreise und bietet die höchste Flexibilität für Ihren Reinigungsschritt:
  • Expansionsmöglichkeiten umfassen die Hinzufügung eines UV-Detektors und Fraktionssammlers zum Pure Chromatography C-900
  • Es gibt keine Begrenzungen hinsichtlich der Größe der gesammelten Fraktionen
  • Zusätzliche Optionen ermöglichen es Ihnen, flexibel beim Laden der Proben (flüssig und fest) und beim Kartuschenhalter (jede Größe zwischen 4 und 5000 g) zu sein.
Einfach zu bedienende, Plug-and-Play-Chromatographie
Die Pure Essential Chromatography-Systeme erleichtern Blitztrennungen als je zuvor; Dies liegt an mehreren wichtigen Merkmalen der Hardware und Software:
  • Intuitive Navigation ermöglicht durch neuartige und hochmoderne Software (Methoden, Laufdaten und allgemeine Einstellungen)
  • Alle Rohre und Teile des Instruments sind leicht zugänglich und ermöglichen es dem Benutzer, den Prozessfluss zu verfolgen und zu überwachen
  • Automatisierung vereinfacht den gesamten Trennprozess. Sie unterstützt einen sicheren und effizienten Betrieb und reduziert Sorgen über unvorhergesehene Ereignisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bauweise Mit Detektor
Typ Flash/Prep HPLC/UV-Vis/ELSD