Learn More
Saint Gobain Life Sciences Pure-Fit™ SIB™ Mini-Serie
Nutzt das patentierte BarbLock™ Rückhalte- und Dichtsystem. Pure-Fit™ SIB™ bietet einen nahtlosen Übergang, der die Flüssigkeitsintegrität und leckfreie Verbindungen bei vollständiger Biokompatibilität für anspruchsvollste Anwendungen und strengste Testprotokolle gewährleistet.
Marke: Saint Gobain Life Sciences PFMS500PPAF
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50000kg
Beschreibung
Pure-Fit SIB eliminiert Einschlüsse und Leckstellen, die bei herkömmlichen Montagesystemen auftreten können. Die einzigartige Innenkonstruktion vermeidet Hohlräume oder Toträume, die zu Turbulenzen oder einer Stagnation des Flüssigkeitsstroms führen und so das Potenzial für Bakterienwachstum könnten.
- Erhältlich in tierfreiem Polypropylen (PP) und Polyvinylidenfluorid (PVDF)
- Alle Materialien vollständig tierfrei und BPA-frei
- PP ist gammastabil, PVDF autoklavierbar und gammastabil
- Vollständig kompatibel mit Pure-Fit und BarbLock Halterungen für vollständige 360°-Komprimierung
- USP Klasse VI- und ISO-konform; in einem zertifizierten Reinraum hergestellt und verpackt
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Connector | |
Nein | |
Polypropylen | |
Mini Serie | |
Naturfarben | |
250 psi | |
93 °C |
USP Klasse VI, ISO, ISO | |
12.7 mm | |
Saint-Gobain Sani-Tech™, C-Flex™ und PharMed™ flexible Schläuche | |
1/2 in. | |
85 (Shore D) | |
200 °F |