Learn More
Spülbare Gase, Mix B, High Level, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep CLPV-BH
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
Brommethan | 74-83-9 | 2000μg/ml |
Chlorethan | 75-00-3 | 2000μg/ml |
Chlormethan | 74-87-3 | 2000μg/ml |
Vinylchlorid | 75-01-4 | 2000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Reinigbare Gase Mischung B (hochgradig) | |
2000 μg/ml | |
Für US-EPA-Methoden 8240B, CLP | |
1 ml | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
Methode 8240B, CLP-Methoden | |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Methanol-P&T | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
Produkt nur für den Laborgebrauch