Learn More
Minebea Intec™ Puro™ Bodenwaagen
Artikelnummer. 17738949
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
1000 x 1000 x 105 mm
1250 x 1250 x 105 mm
1500 x 1500 x 105 mm
Enthält:
Kunststoffanzeige, Rahmen aus gebeiztem Karzinom, Rahmen aus optionalem Karzinom, Lastplatte aus Edelstahl, USB-C-Port
Kunststoffanzeige, Rahmen und Lastplatte aus Edelstahl, USB-C Port, 35 mm Gewichtsanzeige
Kunststoffanzeige, Rahmen und Lastplatte aus gebeiztem Karzinom, USB-C-Port, 35-mm-Gewichtsanzeige
Fassungsvermögen:
1500 g
3000 g
Lesbarkeit:
0,5 kg
1 kg
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Enthält Fassungsvermögen Lesbarkeit unitSize
17738949 1000 x 1000 x 105 mm Kunststoffanzeige, Rahmen und Lastplatte aus gebeiztem Karzinom, USB-C-Port, 35-mm-Gewichtsanzeige 1500 g 0,5 kg 1 Stück
17748949 1000 x 1000 x 105 mm Kunststoffanzeige, Rahmen und Lastplatte aus Edelstahl, USB-C Port, 35 mm Gewichtsanzeige 1500 g 0,5 kg -
17758949 1250 x 1250 x 105 mm Kunststoffanzeige, Rahmen und Lastplatte aus gebeiztem Karzinom, USB-C-Port, 35-mm-Gewichtsanzeige 1500 g 0,5 kg -
17768949 1250 x 1250 x 105 mm Kunststoffanzeige, Rahmen und Lastplatte aus Edelstahl, USB-C Port, 35 mm Gewichtsanzeige 1500 g 0,5 kg 1 Stück
17778949 1500 x 1500 x 105 mm Kunststoffanzeige, Rahmen und Lastplatte aus gebeiztem Karzinom, USB-C-Port, 35-mm-Gewichtsanzeige 1500 g 0,5 kg -
17798949 1500 x 1500 x 105 mm Kunststoffanzeige, Rahmen aus gebeiztem Karzinom, Rahmen aus optionalem Karzinom, Lastplatte aus Edelstahl, USB-C-Port 1500 g 0,5 kg 1 Stück
17788949 1500 x 1500 x 105 mm Kunststoffanzeige, Rahmen und Lastplatte aus gebeiztem Karzinom, USB-C-Port, 35-mm-Gewichtsanzeige 3000 g 1 kg -
17708959 1500 x 1500 x 105 mm Kunststoffanzeige, Rahmen und Lastplatte aus Edelstahl, USB-C Port, 35 mm Gewichtsanzeige 3000 g 1 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17738949 Lieferant Minebea Intec™ Lieferanten-Nr. EF4PLLP15003d
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Puro™ floor scales are a sturdy weighing solution for diverse industrial weighing needs.
Puro™ floor scales unite the most needed applications in one multi-purpose indicator with large display for a comfortable user operating experience.
  • Accurate and reliable results in a second
  • Combined with the robustness and durability of platforms, floor scales fit comfortably in any environment while offering simple charging and connection technology
  • Up to 500 hours continuous use between recharges with 12 hour recharge time
  • LCD display with white backlight, 35 mm (1.4 in.) height, 6 digits, 14-segment
  • For weighing, counting, check weighing, check counting, and totalization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1500 g
Abmessungen (L x B x H) 1000 x 1000 x 105 mm
Typ Floor Scale
Displaytyp Backlit LCD
Enthält Kunststoffanzeige, Rahmen und Lastplatte aus gebeiztem Karzinom, USB-C-Port, 35-mm-Gewichtsanzeige
Lesbarkeit 0,5 kg
Schutzartklasse IP43 (Indicator), IP67 (Platform)