Learn More
Puromycin dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488718
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16488718 10 mg
16444627 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16488718 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1743A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Puromycin dihydrochloride (CL13900 dihydrochloride), an aminonucleoside antibiotic, inhibits protein synthesis.
Puromycin dihydrochloride (CL13900 dihydrochloride), an aminonucleoside antibiotic, inhibits protein synthesis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Puromycin dihydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 58-58-2
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H31Cl2N7O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym CL13900 dihydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (91.84 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 50 mg/mL (91.84 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 5 mg/mL (9.18 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](NC([C@@H](N)CC2=CC=C(OC)C=C2)=O)[C@H]([C@H](N3C=NC4=C3N=CN=C4N(C)C)O1)O.[H]Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 544.43
Formelmasse 544.43
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research