Learn More
TOKU-E™ Puromycin Dihydrochloride ReadyMade™ Solution
Click to view available options
Menge:
20 mL
5 x 1 ml
10 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
10 Milliliter
5 Milliliter
Beschreibung
- CAS Number: 58-58-2
- Molecular Formula: C22H29N7O5 · 2HCl
- Molecular Weight: 544.43 g/mol
- Storage Conditions: -20°C
- Form: Liquid
- Source: Streptomyces alboniger
- Spectrum: Puromycin dihydrochloride is active against both prokaryotic and eukaryotic cells
- Mechanism of Action: During translation, Puromycin enters the ribosomal 'A' site and disrupts peptide transfer. As a result, the ribosome stops and the peptide chain is terminated leading to a nonfunctional protein
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 58-58-2 |
| Zertifizierung/Konformität | Purity >98.0% |
| Chemischer Name oder Material | Puromycin Dihydrochloride |
| Farbe | Colorless to light yellow |
| Inhalt und Lagerung | -20°C |
| Beschreibung | Puromycin Dihydrochloride ReadyMade™ Solution 10 mg/mL in HEPES buffer |
| Konzentration | 9.7 to 10.3 mg/mL |
| Form | Clear, colorless to slight yellow solution |
| Produkttyp | Antibiotic |
| Sterilität | Sterile |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.