Learn More
Eppendorf™ Research™ Schutzfilter
Diese Filter eignen sich für zahlreiche Pipettieranwendungen. Eppendorf™ Research™ Schutzfilter sind in Sätzen zu je 50 Stück erhältlich.
Marke: Eppendorf™ 3120632000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01080kg
Beschreibung
- Für Spitzenkonus
- 5 ml
- Farbkennzeichnung: Lila