Learn More
Purpurin (85 %), TRC
Artikelnummer. 30136196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136196 5 g 5 Gramm
30132930 10 g 10 Gramm
17984045 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136196 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8403305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-54-9
Summenformel C14 H8 O5
Molekulargewicht (g/mol) 256.21
Synonym Anthraquinone, 1,2,4-trihydroxy- (7CI,8CI), Purpurin (6CI), 1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2,4-Trihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione, 1,2,4-Trihydroxyanthraquinone, C.I. 58205, C.I. 75410, Hydroxylizaric acid, NSC 10447, Purpurin (dye), Purpurine, Smoke Brown G, Verantin
IUPAC-Name 1,2,4-Trihydroxyanthracen-9,10-Dion
SMILES Oc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Purpurin
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H
Formelmasse 256.0372