Learn More
Fisherbrand™ Farblose PVC-Schläuche
Dampfsterilisation bei 121 °C möglich.
16.90 € - 67.75 €
Spezifikation
Material | PVC |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 10 m |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 121 °C |
Verpackungsmenge | 1/Packung |
Farbe | Farblos |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12305869
|
Fisherbrand™
|
16 x 3,25mm |
36.15 €
10 Meter |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12385859
|
Fisherbrand™
|
10 x 2mm |
16.90 €
10 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12395859
|
Fisherbrand™
|
12,5 x 2,25mm |
28.40 €
10 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12315869
|
Fisherbrand™
|
20 x 3,25mm |
51.35 €
10 Meter |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12325869
|
Fisherbrand™
|
25 x 3,25 mm |
67.75 €
10 Meter |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nicht toxisch
Spezifikation
PVC | |
121 °C | |
Farblos |
10 m | |
1/Packung | |
121 °C |