Learn More
Gilson™ Schlauch, PVC, ID=5.0 mm (VE=3 Meter)
Artikelnummer. 10285972 Alle ansehen Gilson Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
5 mm
Packungsgröße:
3 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10285972 5 mm 3 Meter
1 options
Artikelnummer. 10285972
Marke: Gilson™ F117980
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
™ Im Rahmen unserer Paletten MINIPULS 3 und Evolution an Peristaltikpumpen bietet Gilson eine Vielzahl von Schläuchen aus verschiedenen Materialien und mit unterschiedlichen Innendurchmessern und Längen an.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 5 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 300 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Anwendung
Flussrate 179  ml/min
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 94 °C