Learn More
Gilson™ Verlängerungsschläuche aus PVC
Artikelnummer. 10011972 Alle ansehen Gilson Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.25 mm
0.38 mm
0.51 mm
1.02 mm
1.52 mm
2.06 mm
2.79 mm
3.18 mm
Flussrate:
0.574 ml/min
1.22 ml/min
1.9 ml/min
14 ml/min
25 ml/min
39 ml/min
47 ml/min
6 ml/min
Packungsgröße:
3 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Flussrate unitSize
10011972 0.38 mm 1.22 ml/min 3 Meter
10464712 0.25 mm 0.574 ml/min 3 Meter
10377802 0.51 mm 1.9 ml/min 3 Meter
10061992 2.06 mm 25 ml/min 3 Meter
10021982 1.02 mm 6 ml/min 3 Meter
10541103 1.52 mm 14 ml/min 3 Meter
10327232 2.79 mm 39 ml/min 3 Meter
10674923 3.18 mm 47 ml/min -
8 options
Artikelnummer. 10011972
Marke: Gilson™ F117953
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit MF1- und MF4-Pumpenköpfen
  • PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0.38 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 2.2 mm
Gesamtlänge (metrisch) 300 cm
Zur Verwendung mit Zur Verwendung mit MF1- und MF4-Pumpenköpfen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Anwendung
Verpackungsmenge Je 1 x
Flussrate 1.22 ml/min
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 94 °C
Produkttyp Verlängerungsschläuche