Learn More
Gilson™ Verlängerungsschläuche aus PVC
Zur Verwendung mit MF1- und MF4-Pumpenköpfen
Marke:  Gilson™ F117958
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10021982
  • 94.10 € / 3 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • PVC
Spezifikation
Spezifikation
Verlängerungsschläuche
1.02 mm
2.7 mm
Zur Verwendung mit MF1- und MF4-Pumpenköpfen
Je 1
Niedrig
94 °C
Ja
PVC
300 cm
Allgemeine Anwendung
6 ml/min
Durchsichtig