Beschreibung
- PVC
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2.06 mm |
| Material | PVC |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.7 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 300 cm |
| Zur Verwendung mit | Zur Verwendung mit MF1- und MF4-Pumpenköpfen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Anwendung |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Flussrate | 25 ml/min |
| Gasdurchlässigkeit | Niedrig |
| Mehr anzeigen |