Learn More
Gilson™ Verlängerungsschläuche aus PVC
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.25 mm
0.38 mm
0.51 mm
1.02 mm
1.52 mm
2.06 mm
2.79 mm
3.18 mm
Flussrate:
0.574 ml/min
1.22 ml/min
1.9 ml/min
14 ml/min
25 ml/min
39 ml/min
47 ml/min
6 ml/min
Packungsgröße:
3 Meter
Descripción
- PVC
Especificaciones
Especificaciones
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.52 mm |
| Material | PVC |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 300 cm |
| Zur Verwendung mit | Zur Verwendung mit MF1- und MF4-Pumpenköpfen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Anwendung |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Flussrate | 14 ml/min |
| Gasdurchlässigkeit | Niedrig |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido