Learn More
Gilson™ Verlängerungsschläuche aus PVC
Artikelnummer. 10674923 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.25 mm
0.38 mm
0.51 mm
1.02 mm
1.52 mm
2.06 mm
2.79 mm
3.18 mm
Flussrate:
0.574 ml/min
1.22 ml/min
1.9 ml/min
14 ml/min
25 ml/min
39 ml/min
47 ml/min
6 ml/min
Packungsgröße:
3 Meter
Artikelnummer. 10674923
Marke: Gilson™ F117969
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Zur Verwendung mit MF1- und MF4-Pumpenköpfen
  • PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3.18 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 300 cm
Zur Verwendung mit Zur Verwendung mit MF1- und MF4-Pumpenköpfen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Anwendung
Verpackungsmenge Je 1 x
Flussrate 47 ml/min
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 94 °C
Produkttyp Verlängerungsschläuche