Learn More
Gilson™ Verlängerungsschläuche aus PVC
Zur Verwendung mit MF1- und MF4-Pumpenköpfen
94.10 € - 98.20 €
Spezifikation
Produkttyp | Verlängerungsschläuche |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | PVC |
Gesamtlänge (metrisch) | 300 cm |
Zur Verwendung mit | Zur Verwendung mit MF1- und MF4-Pumpenköpfen |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10464712
|
Gilson™
F117952 |
0.25 mm | 0.574 ml/min |
94.10 €
3 Meter |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10011972
|
Gilson™
F117953 |
0.38 mm | 1.22 ml/min |
98.20 €
3 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10377802
|
Gilson™
F117954 |
0.51 mm | 1.9 ml/min |
94.10 €
3 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10061992
|
Gilson™
F117965 |
2.06 mm | 25 ml/min |
95.60 €
3 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10021982
|
Gilson™
F117958 |
1.02 mm | 6 ml/min |
94.10 €
3 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10541103
|
Gilson™
F117962 |
1.52 mm | 14 ml/min |
98.20 €
3 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10327232
|
Gilson™
F117968 |
2.79 mm | 39 ml/min |
94.10 €
3 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10674923
|
Gilson™
F117969 |
3.18 mm | 47 ml/min |
98.20 €
3 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- PVC
Spezifikation
Verlängerungsschläuche | |
PVC | |
Zur Verwendung mit MF1- und MF4-Pumpenköpfen | |
Je 1 | |
Durchsichtig |
Ja | |
300 cm | |
Allgemeine Anwendung | |
Niedrig | |
94 °C |