Learn More
Brady™ PIC E012-203X203-VPVC-CRD/1
Marke: Brady™ 815730
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
203 mm | |
203,00 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Grün |
PVC | |
Innen- und Außenbereich | |
1,591 mm | |
-20 °C bis 70 °C | |
Global |