Learn More
Gilson™ Pumpenschläuche aus PVC
Artikelnummer. 11367800 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.25 mm
0.38 mm
0.76 mm
1 mm
1.29 mm
2.76 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11367800
Marke: Gilson™ F117938
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit MF1- und MF4-Pumpenköpfen
  • Kalibriert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1 mm
Material PVC
Gesamtlänge (metrisch) 40 cm
Zur Verwendung mit Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Verwendung
Verpackungsmenge 12/Packung
Flussrate 6 ml/min
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 94 °C
Produkttyp Pumpenschlauch