Learn More
Buerkle™ PVC-Standardstopfen
Artikelnummer. 17270644 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
17270644 30 mm 1 Stück
1 options
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!
Artikelnummer. 17270644
Marke: Buerkle™ 97632834
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!
Laborstandardstopfen aus PVC mit guter chemischer Beständigkeit gegen Säuren und Laugen.
  • PVC, weich, rot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Höhe (metrisch) 30 mm
Länge (metrisch) 28 mm
Breite (metrisch) 34 mm
Farbe Rot