Learn More
Gilson™ Anschlüsse aus PVDF
Artikelnummer. 12346112 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1 bis 2 mm Schlauchdurchmesser auf 2 bis 3 mm
2 bis 3 mm Schlauchdurchmesser auf 2 bis 3 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12346112
Marke: Gilson™ F1179931
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Diese Produkte sind Ersatzteile für Gilson HPLC-Systeme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PVDF
Zur Verwendung mit 1 bis 2 mm Schlauchdurchmesser auf 2 bis 3 mm
Verpackungsmenge 10 Set
Produkttyp Steckverbinder