Learn More
Merck FLTR SHEET 10 FT
Marke: Merck HVHP00010
566.55 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Membranfilter | |
0,45 μm | |
Der ideale Filter für Gentechnikprodukte und andere Proteinentfernungen aufgrund der sehr geringen unspezifischen Proteinadsorption | |
Membranfilter |
PVDF | |
HVHP | |
Gehäuse 1Pack | |
304 mm |