Learn More
Thermo Scientific™ PvuII (10 U/μL)
Artikelnummer. 10600271 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2500 E
5000 E
Packungsgröße:
2500 Einheiten
5000 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
10600271 2500 E 2500 Einheiten
10713721 5000 E 5000 Einheiten
2 options
Artikelnummer. 10600271
Marke: Thermo Scientific™ ER0631
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Das Restriktionsenzym PvuII erkennt CAG^CTG-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im G-Puffer.
Lambda-DNA verdaut mit PvuII, 0,7 % Agarose, 15 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Menge 2500 E
Produkttyp Pvull