Learn More
Thermo Scientific™ PvuII (10 U/μL)
Artikelnummer. p-4521982 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2500 E
5000 E
Packungsgröße:
2500 Einheiten
5000 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
10713721 5000 E 5000 Einheiten
10600271 2500 E 2500 Einheiten
2 options
Artikelnummer. 10713721
Marke: Thermo Scientific™ ER0635
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Restriktionsenzym PvuII erkennt CAG^CTG-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im G-Puffer.
Lambda-DNA verdaut mit PvuII, 0,7 % Agarose, 15 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...C A G▵C T G...3'
3'...G T C▵G A C...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität
  • 1x Puffer G:10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2, 50 mM NaCl und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer
  • PvuII wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden
  • Nach 10-fachem Verdau mit PvuII können über 90 % der DNA-Fragmente ligiert und über 95 % davon erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA
  • Es sind mindestens 5 Units der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Hinweis:
Ein mehr als 15-facher Überverdau mit PvuII kann zu Star-Aktivität führen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym Pvu II
Kompatibler Puffer 10x Puffer G
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Nein
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 5000 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen