Learn More
(-)-PX20606 trans isomer, MedChemExpress
Description
(-)-PX20606 trans isomer is a FXR agonist with EC50s of 18 and 29 nM for FXR in FRET and M1H assay, respectively.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | (-)-PX20606 trans isomer |
| CAS | 1268244-88-7 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C29H22Cl3NO4 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | (-)-PX-102 trans isomer (-)-PX-104 |
| Löslichkeitsinformationen | Ethanol : ≥ 50 mg/mL (90.11 mM) |
| SMILES | ClC1=C(C2=NOC(C3CC3)=C2COC4=CC=C([C@@H]5C[C@H]5C6=CC=C(C(O)=O)C=C6)C(Cl)=C4)C(Cl)=CC=C1.[(-)].[Rotation] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 554.85 |
| Formelmasse | 554.85 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?