Learn More
PXR Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 67912-1-IG-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30235381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00 €
    349.00 € / 150 Mikroliter
    Sparen 61.00 €
    14% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The PXR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PXR. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PXR antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, FC (Intra), ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
PXR
Monoclonal
1000 μg/mL
BXR; ONR1; PAR; PAR1; PAR2; PARq; PRR; PXR; SAR; SXR
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
50 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
1G3A7
Unconjugated
Mouse
Protein A purification
RUO
8856
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody