Learn More
PXR Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00 € - 349.00 €
Spezifikation
Antigen PXR
Klon 1G3A7
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30233444
Unterlagen ansehen
Proteintech
67912-1-IG-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00 €
129.00 € / 20 Mikroliter
Sparen 16.00 €
11% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30235381
Unterlagen ansehen
Proteintech
67912-1-IG-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00 €
349.00 € / 150 Mikroliter
Sparen 61.00 €
14% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The PXR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PXR. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PXR antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, FC (Intra), ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
PXR
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
8856
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1G3A7
Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
BXR; ONR1; PAR; PAR1; PAR2; PARq; PRR; PXR; SAR; SXR
IgG1
Protein A purification
Monoclonal Antibody