Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pyknometer nach Gay Lussac, unangepasst
Artikelnummer. 10797701
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10797701 5 ml 1 Stück
10315691 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10797701 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 05630010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.00 €
    23.58 € / 1 Stück
    Sparen 7.42 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • DIN ISO 3507-konforme Gay-Lussac-Pyknometer
  • Nicht justiert, Stopfen NS 10/19
  • Mit Kapillare, Stopfen oben geschliffen und poliert
  • Aufdruck der Nennkapazität am Boden
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 ml
Material Borosilikatglas (3.3)