Learn More
PYR-41, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465628
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16465628 10 mg 10 Milligramm
16456156 100 mg -
16441797 50 mg 50 Milligramm
16418327 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16465628 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13296
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress PYR-41 is a selective and cell permeable inhibitor of ubiquitin-activating enzyme E1 with an IC50 of < 10 μM, with little activity at E2 and E3.
PYR-41 is a selective and cell permeable inhibitor of ubiquitin-activating enzyme E1 with an IC50 of < 10 μM, with little activity at E2 and E3.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PYR-41
CAS 418805-02-4
Farbe Red browm
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H13N3O7
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 46 mg/mL (123.89 mM)
SMILES O=C(N1)/C(C(N1C2=CC=C(C=C2)C(OCC)=O)=O)=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)O3
Molekulargewicht (g/mol) 371.3
Formelmasse 371.3
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death