Learn More
Pyr6, MedChemExpress
Beschreibung
Pyr6 is a selective inhibitor of TRPC3 with IC50 of 0.49 uM(Ca2+ influx inhibition in thapsigargin depleted native RBL-2H3 cells).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyr6 |
| CAS | 245747-08-4 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H9F7N4O |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | N-[4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]-3-fluoro-4-pyridinecarboxamide |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (239.08 mM) |
| SMILES | O=C(C1=C(F)C=NC=C1)NC2=CC=C(N3N=C(C(F)(F)F)C=C3C(F)(F)F)C=C2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 418.27 |
| Mehr anzeigen |